Learn More
Bochem™ Becs Bunsen Erdgas
À utiliser avec le gaz naturel / propane
Marque: Bochem™ 7000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Valve à pointeau
- À utiliser avec le gaz naturel / propane
- Régulation de l’air
- Flamme pilote
- Température maximale de 1300°C
- DIN 30665
Spécification
Bec Bunsen | |
Nickel, acier | |
165 mm | |
0,25 kg |
Gaz naturel, propane | |
76 mm | |
1300°C |