Learn More
Perchlorate d’erbium(III) hexahydraté, 50 % w/w soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
47.34€ - 750.74€
Identifiants chimiques
CAS | 14692-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3ErH12O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 573.687 |
Numéro MDL | MFCD00150232 |
Clé InChI | JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade |
CID PubChem | 20038200 |
Nom IUPAC | erbium(3+) ; triperchlorate ; hexahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NA |
∼2 g |
47.34€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NC |
10 g |
177.89€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NE |
∼50 g |
750.74€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) perchlorate hexahydrate is used in nuclear technology for neutron-absorbing control rods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14692-15-0 | |
573.687 | |
JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K | |
20038200 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] |
Cl3ErH12O18 | |
MFCD00150232 | |
erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade | |
erbium(3+) ; triperchlorate ; hexahydrate |
Spécification
Erbium(III) perchlorate hexahydrate | |
Rose | |
Cl3ErH12O18 | |
erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade | |
JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) ; triperchlorate ; hexahydrate | |
20038200 | |
Réactif | |
Pink liquid |
14692-15-0 | |
Liquide | |
MFCD00150232 | |
Micible with water. | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] | |
573.687 | |
573.70 (465.61 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-840-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante