Learn More
Perchlorate d’erbium(III), solution de 40 % poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428290050
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationEspecificaciones
Erbium(III) perchlorate | |
5 g | |
MFCD00016073 | |
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) ; triperchlorate | |
15335705 | |
Flacon en verre | |
1.4400g/mL |
14017-55-1, 7732-18-5 | |
Cl3ErO12 | |
erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] | |
465.61 | |
465.61 | |
1.44 |
Seguridad y manipulación
- Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Consejos de prudencia
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
RUO – Research Use Only