Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409870
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
S. A. 13 à 17 m2/g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Erbia
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxide
Point de fusion 2400°C
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in acids
Poids de la formule 382.56
Aspect Powder or lump
Densité 8.64