Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
52.10€ - 547.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12061-16-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Er2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 382.52 |
Numéro MDL | MFCD00010991 |
Clé InChI | ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dierbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.14 |
25 g |
52.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.22 |
100 g |
132.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011310.A1 |
1 kg |
547.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12061-16-4 | |
382.52 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Er2O3 | |
MFCD00010991 | |
dierbium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Erbium(III) oxide | |
12061-16-4 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00010991 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide | |
382.56 | |
8.64 g/mL |
2400°C | |
Poudre | |
Er2O3 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] | |
382.52 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only