Learn More
Oxalate d’erbium(III) décahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
35.60€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS 30618-31-6
Formule moléculaire C6H26Er2O22
Poids moléculaire (g/mol) 784.77
Numéro MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clé InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium oxalate decahydrate,
CID PubChem 131877482
Nom IUPAC erbium;acide oxalique;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11376668
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013216.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11386668
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013216.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
30618-31-6
784.77
CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
131877482
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
C6H26Er2O22
MFCD00150142,MFCD00150142
erbium oxalate decahydrate,
erbium;acide oxalique;décahydrate
Spécification
Erbium(III) oxalate decahydrate
Poudre
C6H26Er2O22
MFCD00150142,MFCD00150142
erbium oxalate decahydrate,
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
784.77
778.73 (598.58 Anhydrous)
Reacton™
2.64 g/mL
30618-31-6
(REO)
Er2(C2O4)3·10H2O
UN3288
CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
erbium;acide oxalique;décahydrate
131877482
99.99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante