Learn More
Nitrate d’erbium(III) pentahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
206.00€ - 736.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ErH10N3O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 443.35 |
Numéro MDL | MFCD00149691 |
Clé InChI | LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, |
CID PubChem | 53249207 |
SMILES | O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.14 |
25 g |
206.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.22 |
100 g |
736.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) nitrate pentahydrate is used as a chemical intermediates, producing a catalyst and related compounds, and also primary and secondary intermediated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-51-3 | |
443.35 | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
53249207 |
ErH10N3O14 | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Erbium(III) nitrate pentahydrate | |
10031-51-3 | |
(REO) | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
erbium(3+) ; trinitrate ; pentahydrate | |
53249207 | |
99.99% | |
Odorless |
130°C (in -4H2O) | |
Agrégats cristallins | |
ErH10N3O14 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
443.35 | |
443.35 (353.27 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-436-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only