Learn More
Iodure d’erbium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 370.85€
Identifiants chimiques
CAS | 13813-42-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016075 |
Synonyme | erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11393877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035695.03 |
1 g |
103.52€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035695.06 |
5 g |
370.85€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
13813-42-8 | |
MFCD00016075 | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Specifications
1280°C | |
1020°C | |
13813-42-8 | |
(REO) | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Erbium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Pièces / poudre | |
MFCD00016075 | |
547.97 | |
Ampoule |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 237-471-9
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante