Learn More
Fluorure d’erbium(III) anhydre, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
162.00€ - 552.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13760-83-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ErF3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.25 |
Numéro MDL | MFCD00016074 |
Clé InChI | QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | erbium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011312.09 |
10 g |
162.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011312.18 |
50 g |
552.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) fluoride is an important colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. It is used to produce erbium metal. It is used as dopant in making optical products. It is highly employed as erbium doped fluoride fibers in optical communications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13760-83-3 | |
224.25 | |
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Er+3] |
ErF3 | |
MFCD00016074 | |
erbium(3+) trifluoride |
Spécification
Erbium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Granulé / poudre | |
ErF3 | |
Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Er+3] | |
224.25 | |
99.99% | |
Odorless | |
6.4 g/mL |
1350°C | |
13760-83-3 | |
(REO) | |
MFCD00016074 | |
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trifluoride | |
224.28 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-356-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only