Learn More
Hydrate de chlorure d’erbium(III), REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
215.00€ - 755.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19423-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Er |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.61 |
Numéro MDL | MFCD00010989 |
Clé InChI | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | erbium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.14 |
25 g |
215.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.22 |
100 g |
755.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) chloride hydrate serves as a mild Lewis acid for selective acetalization. It combines with sodium borohydride and used as a selective reducing agent. It is also useful to form enolates from alfa-bromo ketones and oxyallyl cations from alfa,alfa'-dibromo ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-85-9 | |
273.61 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium(3+) trichloride |
Spécification
Erbium(III) chloride hydrate | |
Agrégats cristallins | |
Cl3Er | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] | |
273.61 | |
99.99% | |
Odorless |
19423-85-9 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trichloride | |
273.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only