Learn More
Hydrate de chlorure d’erbium(III), REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
109.55€ - 356.78€
Identifiants chimiques
CAS | 19423-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Er |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.61 |
Numéro MDL | MFCD00010989 |
Clé InChI | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | erbium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.14 |
25 g |
109.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.22 |
100 g |
356.78€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) chloride hydrate is used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-85-9 | |
273.61 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium(3+) trichloride |
Spécification
Erbium(III) chloride hydrate | |
Agrégats cristallins | |
Cl3Er | |
Slightly soluble in ethanol | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] | |
273.61 | |
99.9% | |
Odorless |
19423-85-9 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trichloride | |
273.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante