Learn More
Acétate d’erbium(III) tétrahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
69.35€ - 615.06€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.06 |
5 g |
69.35€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.14 |
25 g |
189.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040481.22 |
100 g |
615.06€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) acetate tetrahydrate participates in the synthesis and determination of crystal structures and stereochemical properties of lanthanide(III) complexes with ethylenediamine-N,N,N?,N?-tetraacetate. Participates in simple one-pot single-step synthesis of rare earth doped spherical mesoporous metal oxide nanospheres with upconversion emission ability in supercritical methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15280-57-6 | |
MFCD00013034 |
Spécification
Erbium(III) acetate tetrahydrate | |
Agrégats cristallins | |
Er(OOCCH3)3·4H2O | |
Soluble in water. | |
99.9% | |
Odorless | |
2.114 g/mL |
15280-57-6 | |
(REO) | |
MFCD00013034 | |
416.45 (344.39 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-067-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only