Learn More
Acétate d’erbium(III) tétrahydraté, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
87.40€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS 15280-57-6
Formule moléculaire C6H9ErO6·4H2O
Numéro MDL MFCD00013034
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045897.14
25 g
87.40€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15442537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045897.22
100 g
309.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Erbium(III) acetate tetrahydrate is used for laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components, photo-optical material and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15280-57-6
C6H9ErO6·4H2O
MFCD00013034
Spécification
Erbium (III) acetate tetrahydrate
Rose
(REO)
Er(OOCCH3)3·4H2O
Soluble in water.
99%
Hygroscopic
15280-57-6
Agrégats cristallins
C6H9ErO6·4H2O
MFCD00013034
416.45 (344.39 Anhydrous)
Odorless
2.114 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-067-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante