Learn More
2,4-pentanédionate d’erbium(III), poudre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 443.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14553-08-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21ErO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 464.59 |
Numéro MDL | MFCD00013490 |
Clé InChI | FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one |
CID PubChem | 102601666 |
SMILES | [Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013214.04 |
2 g |
105.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013214.09 |
10 g |
443.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) 2,4-pentanedionate is commonly used in various catalysts and catalytic reagents for organic synthesis. It is also used for glass coloring, as an amplifier in fiber optics, and in lasers for medical and dental purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14553-08-3 | |
464.59 | |
FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N | |
102601666 |
C15H21ErO6 | |
MFCD00013490 | |
erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one | |
[Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Spécification
Erbium(III) 2, 4-pentanedionate | |
Poudre | |
C15H21ErO6 | |
erbium 2,4-pentanedionate, erbium iii acetylacetonate hydrate, erbium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy erbio oxy pent-3-en-2-one | |
FGQSJRDKBCVFHH-UHFFFAOYSA-N | |
erbium ; (Z)-4-hydroxydent-3-en-2-one | |
102601666 | |
Odorless |
14553-08-3 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00013490 | |
Insoluble in water. | |
[Er+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
464.59 | |
464.59 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only