Learn More
Invitrogen™ ErbB2 (HER2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHERBB2X5
Description
The Human ErbB2 (HER2) ELISA quantitates Hu HER2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER2. Principle of the method The Human HER2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’ErbB2 (Her2 / neu) est une tyrosine kinase du récepteur transmembranaire de 185 kDa de la famille EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) qui régule les réponses biologiques telles que la croissance cellulaire, la différenciation et le développement tissulaire. L’ErbB2 n’a pas de domaine de liaison de ligands propre et ne peut pas lier les facteurs de croissance. Cependant, l’ErbB2 se lie étroitement à d’autres membres de la famille des récepteurs de l’EGF liés au ligand pour former un hétérodimère, stabiliser la liaison de ligands et améliorer l’activation médiée par la kinase des voies de signalisation en aval, telles que celles impliquant la protéine kinase activée par des agents mitogènes et la phosphatidylinositol-3 kinase. L’autophosphorylation de la tyrosine 1139 sur l’ErbB2 permet la liaison de Grb2 et du domaine Src SH2, ce qui permet l’activation des voies de signalisation Ras, Raf, ERK1/2 et JAK/STAT, respectivement. L’épissage alternatif d’ErbB2 résulte en plusieurs variantes de transcription, certaines codant différentes isoformes et d’autres qui n’ont pas été entièrement caractérisées. Chez l’homme, le gène codant l’ERBB2 est situé sur le chromosome 17. L’amplification et/ou la surexpression du gène ErbB2 ont été rapportées dans les tumeurs ovariennes, le cancer du sein, du poumon et de la peau.Spécification
P04626 | |
8 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
2064 | |
<12% | |
SAV-HRP, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Chromogène, Plaques à 96 puits pré-enduites, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt | |
5 x 96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
8,19 pg/ml à 2 000 pg/ml | |
8 pg/ml à 2 000 pg/ml | |
Biotine | |
Protéases, peptidases & inhibiteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ERBB2 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1 | |
1 heures 20 min |