Learn More
Sartorius Équipements et accessoires pour les supports de filtres à vide
Sélectionnez les meilleurs accessoires pour vos applications de filtration. Les équipements et accessoires Sartorius pour supports de filtre à vide comprennent un ensemble de supports tout en verre pour filtres à vide ainsi qu’un tuyau, une pompe portable avec jauge, une vanne à 3 voies, un robinet à 3 voies et un connecteur en acier inoxydable.
20.95€ - 1435.00€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour les supports de filtre à vide et les systèmes de collecteur |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10282581
|
Sartorius
16309 |
Support à vide stérilisable |
1435.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10440443
|
Sartorius
16623 |
Tuyau à vide en caoutchouc |
20.95€
1m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942540
|
Sartorius
16673 |
Pompe à vide manuelle avec jauge |
348.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932540
|
Sartorius
16639 |
Vanne à 3 voies |
140.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Équipements et accessoires pour réaliser une filtration sous vide simple- Ensemble de support de filtre à vide en verre
- Convient aux filtres à membrane d’un diamètre de 50 ou 47 mm
- Comprend un entonnoir en verre, une base et un flacon, une pince métallique et un support de filtre à fritté en verre
- Flacon résistant au vide avec rebord en verre non rodé pour éviter toute contamination lors du versement
- Tuyau à vide en caoutchouc
- Tuyau en caoutchouc à paroi épaisse pour connecter les composants du système
- Le tuyau de 100,6 cm peut être utilisé pour différentes tailles de raccords de tuyau
- 3Vanne à 3 voies
- Utilisée avec une seringue pour générer le vide nécessaire à la filtration
- Idéale lorsqu’un générateur de vide alimenté et installé en permanence n’est pas disponible
- Pompe à vide manuelle avec jauge
- Pompe en PVC manuelle avec vacuomètre et levier d’évacuation du vide
- Comprend 60 cm de tubulure en plastique transparent
- Crée jusqu’à 80 % de vide à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire
- Robinet à 3 voies
- Robinet en acier inoxydable pour une utilisation avec le système de filtration multi-branches
- Permet un contrôle indépendant du vide pour chaque entonnoir
- Filetage vers connecteur Luer Lock
- Système métrique du connecteur en acier inoxydable
- Comprend un filetage mâle de 12 x 1 mm vers raccords Luer-Lock mâle
Spécification
Non | |
Pour les supports de filtre à vide et les systèmes de collecteur | |
Non stérile | |
1 de chaque |