Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ à faible rétention
Augmentez la reproductibilité et réduisez la perte de réactifs coûteux dans les applications de PCR sensibles et en temps réel avec ces pointes de pipettes. Les pointes de pipettes Eppendorf™ epTIPS™ à faible rétention sont idéales pour les applications de culture cellulaire (milieux) et les applications impliquant des échantillons contenant des détergents.
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Elles répondent aux exigences les plus strictes de la médecine, des industries agro-alimentaire et pharmaceutique, de la PCR*, de la biologie moléculaire et de la cytotechnologie |
Type de pointe | Faible rétention |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur Eppendorf™ |
Description
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
- Surface ultra-homogène pour une reproductibilité maximale
- Surface ultra-hydrophobe pour une perte d’échantillon minimale
- Réduction significative de la formation de mousse pendant le pipetage
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Disponibles pour un usage en PCR et qualité Eppendorf
- Également disponibles en ep Dualfilter T.I.P.S. pour un usage en PCR / stérile (stériles et apyrogènes)
- Pas de revêtement
Spécification
Sans filtre | |
Elles répondent aux exigences les plus strictes de la médecine, des industries agro-alimentaire et pharmaceutique, de la PCR*, de la biologie moléculaire et de la cytotechnologie | |
Pipeteur Eppendorf™ |
Stérile | |
Faible rétention | |
epT.I.P.S. |