Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ à faible rétention
Augmentez la reproductibilité et réduisez la perte de réactifs coûteux dans les applications de PCR sensibles et en temps réel avec ces pointes de pipettes. Les recharges de pointes de pipettes Eppendorf™ epTIPS™ à faible rétention sont idéales pour les applications de culture cellulaire (milieux) et les applications impliquant des échantillons contenant des détergents.
Spécification
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Ils répondent aux demandes les plus rigoureuses de la médecine, des industries alimentaire et pharmaceutique, de la PCR*, de la biologie moléculaire et de la cytotechnologie
Compatibilité Eppendorf™
Format Recharge
Type de pointe Recharges de pointes de pipeteur á faible rétention
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tip Reloads are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Surface ultra homogène pour une reproductibilité optimale
  • Surface ultra hydrophobe pour minimiser la perte d’échantillons
  • Réduction significative de la formation de mousse pendant le pipetage
  • Extrêmement résistant aux produits chimiques
  • Usage en PCR disponible et qualité Eppendorf
  • Également disponible sous forme ep Dualfilter T.I.P.S., usage en PCR / stérile (stérile et apyrogène)
  • Sans revêtement
Spécification
Spécification
Stérile
Eppendorf™
Recharges de pointes de pipeteur á faible rétention
Ils répondent aux demandes les plus rigoureuses de la médecine, des industries alimentaire et pharmaceutique, de la PCR*, de la biologie moléculaire et de la cytotechnologie
Recharge
Pipeteur Eppendorf
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ à faible rétention