Learn More
Eppendorf™ Pointes à filtre double epTIPS™
Utilisez ces pointes de pipettes pour une récupération totale des échantillons et un pipetage rapide. Les pointes à filtre double epTIPS™ offrent un filtre à deux phases pour empêcher toute contamination. Les deux couches filtrantes en matériau hydrophobe flexible s’adaptent parfaitement à l’intérieur de la pointe conique et retiennent près de 100 % de tous les aérosols et biomolécules.
Spécification
Filtré | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Déclaration de pureté | Pour un usage en PCR |
Compatibilité | Pipeteur universel |
Type de pointe | Universal Fit |
Description
Use these pipette tips for full sample recovery and quick pipetting. epTIPS™ Dual Filter Tips offer a two-phase filter for contamination protection. The two filter layers made of flexible, hydrophobic material, fit perfectly in the tip cone and retain near 100% of all aerosols and biomolecules.
Les pointes sont composées d’un filtre à deux phases en PE hydrophobe, qui constitue une barrière de protection unique :- La couche supérieure bleue constitue une protection très efficace contre les petits aérosols et les biomolécules (ADN)
- La couche inférieure sert de préfiltre et offre une protection efficace contre les plus gros aérosols, les gouttes, les éclaboussures et les plus grandes quantités de liquide
- La combinaison de ces deux couches apporte une efficacité unique contre la contamination par aérosol
- Toutes les pointes ep Dualfilter T.I.P.S.™ sont adaptées à un usage en PCR* (sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR*) et stériles (conformément aux pharmacopées USP, DAB, Ph. Eur.) pour répondre aux exigences spécifiques aux laboratoires de biologie moléculaire
Spécification
Oui | |
Pour un usage en PCR | |
Universal Fit |
Stérile | |
Pipeteur universel | |
Pipeteur universel |