Learn More
Epsilon-Caprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.40€ - 86.30€
Identifiants chimiques
CAS | 105-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.16 |
Numéro MDL | MFCD00006936 |
Clé InChI | JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam |
CID PubChem | 7768 |
ChEBI | CHEBI:28579 |
Nom IUPAC | Azepan-2-un |
SMILES | C1CCC(=O)NCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06999.22 |
100 g |
22.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06999.36 |
500 g |
26.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06999.0E |
2500 g |
86.30€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ε-Caprolactam is used as a monomer in the preparation of synthetic fibers of the polyamide as well as a solvent for high molecular weight polymers. It is also used in coatings and plasticizers. Further, it is used as a cross linking agent for polyurethanes. In addition to this, it is used to prepare nylon-6, which finds application in fibers and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicationsε ;-Caprolactam est utilisé comme monomère dans la préparation de fibres synthétiques du polyamide ainsi quʼun solvant pour les polymères à poids moléculaire élevé. Il est également utilisé dans les revêtements et les plastifiants. De plus, il est utilisé comme agent de réticulation pour les polyuréthanes. En outre, il est utilisé pour préparer le nylon-6, qui trouve son application dans les fibres et les plastiques.
Solubilité
Soluble dans le benzène, lʼéthanol, lʼeau, le chloroforme, le méthanol, lʼalcool tétrahydrofurfuryle, lʼéther, le diméthylformamide, les hydrocarbures chlorés, le cyclohexène et les fractions pétrolières.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
105-60-2 | |
113.16 | |
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N | |
7768 | |
Azepan-2-un |
C6H11NO | |
MFCD00006936 | |
epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam | |
CHEBI:28579 | |
C1CCC(=O)NCC1 |
Spécification
epsilon-Caprolactam | |
68°C to 72°C | |
7 to 8.5 | |
152°C (305°F) | |
MFCD00006936 | |
14,1761 | |
Soluble in benzene,ethanol,water,chloroform,methanol,tetrahydrofurfuryl alcohol,ether,dimethylformamide,chlorinated hydrocarbons,cyclohexene and petroleum fractions. | |
C1CCC(=O)NCC1 | |
113.16 | |
CHEBI:28579 | |
99% |
105-60-2 | |
1.01 | |
270°C | |
C6H11NO | |
106934 | |
epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam | |
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N | |
Azepan-2-un | |
7768 | |
113.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H317-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 203-313-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CM3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only