Learn More
Eppendorf™ Accessoire Thermomixer™ R, blocs à sec pour thermoblock
Click to view available options
Capacité:
8 x 5,0 ml
À utiliser avec (équipement):
Tube Eppendorf
Description
Ces thermoblocks échangeables pour les systèmes Thermomixer R et ThermoStat offrent une excellente flexibilité. Les possibilités d’applications potentielles sont considérablement étendues en raison de la prise en charge des lames et des microréseaux, en plus d’une large gamme de tailles de tubes.
- Les thermoblocks blindés sont électro-isolants
- Un échange efficace simplifie le fonctionnement
- Les tubes sont visibles pendant le fonctionnement et sont facilement accessibles
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tube Eppendorf |
Capacité | 8 x 5,0 ml |
Type | Bloc |
À utiliser avec (application) | Pour 8 tubes Eppendorf de 5.0 ml |
Comprend | Non applicable |