Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-72
Disponibles dans un vaste choix de configurations pour s’adapter à un large éventail d’applications.
218.87€ - 239.12€
Spécification
Type | Adapter |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) dans les centrifugeuses modèles 5804 / 5810 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13256589
|
Eppendorf™
5804783000 |
8 tubes coniques de 15 ml |
226.53€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13266589
|
Eppendorf™
5804784006 |
4 tubes coniques de 50 ml |
226.53€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13276589
|
Eppendorf™
5804787005 |
1 tube de 250 ml |
227.62€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13286589
|
Eppendorf™
5804785002 |
2 tubes coniques de 50 ml |
218.87€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12806223
|
Eppendorf™
5804789008 |
14 tubes de 2,6/8 ml |
239.12€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13206599
|
Eppendorf™
5804791002 |
13 tubes de 5,5/12 ml |
218.87€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13216599
|
Eppendorf™
5804792009 |
12 tubes de 7/17 ml |
218.87€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15108364
|
Eppendorf™
5804793005 |
8 tubes coniques de 5 ml |
218.87€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13226599
|
Eppendorf™
5804794001 |
26 tubes de 1,5/2 ml |
218.87€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses 5804 / 5804 R et 5810 / 5810 R
Specifications
Adapter | |
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) dans les centrifugeuses modèles 5804 / 5810 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-72