Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor FA-45-6-30
Pour des volumes jusqu’à 50 ml
Marque: Eppendorf™ 5820726008
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs pour rotor FA-45-6-30
- Pour des volumes jusqu’à 50 ml
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
13 tubes de 75 mm | |
Rotor pour la centrifugeuse 5804 / 5810 | |
1 tube |