Learn More
Eppendorf™ μCuvette™ G1.0 et fluorescence du BioSpectrometer™
μCuvette™ G1.0 et fluorescence du BioSpectromètre™ Eppendorf™
Marque: Eppendorf™ 6137000901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Méthodes de fluorescence préprogrammées et librement programmables
- Méthodes préprogrammées (modifiées) pour les kits de quantification d’ADN Qubit (SS, HS, BR)
- Concentration de mesure de fluorescence de l’ADNdb jusqu’à 1 pg/µl, en utilisant Pico Green™
- Concentration de mesure de fluorescence de BSA jusqu’à 0,01 ng/µl
- Longueur d’onde d’excitation de fluorescence de 470 nm, longueurs d’onde d’émission de 520 nm et 560 nm
- Intensité de fluorescence dans une plage de 0,5 nM à 2 000 nM de fluorescéine
- Consommable unique (UVette) pour les dosages UV / Vis et par fluorescence
Spécification
CE | |
Fluorescence du BioSpectrometertrade; | |
μCuvette™ G1.0 Eppendorf |
BioSpectrometer™ | |
230 V, 50 à 60 Hz | |
24 mois |