Learn More
Fisherbrand™ Rack en fil en acier à un puits
Disposez un seul tube à centrifuger vertical. Le rack en fil en acier à un puits Fisherbrand™ est la solution idéale pour un espace de travail limité. Un fil robuste en acier recouvert d’époxy est moulé pour former un puits agrémenté d’une bague d’appui circulaire maintenant le tube en place. Entièrement autoclavable et compatible avec les congélateurs.
Marque: Fisherbrand™ HS23051
23.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21754" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéal pour les petits espaces
- Stockage solide pour un seul tube de 50 ml
- Convient aux tubes à fond conique ou rond
- La bague d’appui circulaire moulée maintient le tube en place
Spécification
Portoir métallique 1 puits en acier recouvert d’époxy | |
Assortiment | |
Acier recouvert d’époxy | |
Circular | |
No | |
Tubes de 50 ml | |
Basse température : –40°C | |
29 mm |
Oui | |
Tubes (29 mm), Tubes (5 ml) | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
1 unité (chaque) | |
90 × 67 × 67 mm |