Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch 2, IVD
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorbance UV-Vis.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
sur devis
Spécification
Type de détecteur | Photodiode |
---|---|
Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
Vitesse de mesure | 96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s |
Précision | ±2 nm |
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17217809
|
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SI |
EPOCH2NS | Pas d’écran tactile ; pas de port de cuve |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17237809
|
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SI |
EPOCH2NSC | Port de cuve uniquement |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorbance UV-Vis.Les mesures peuvent être effectuées dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuves et dans des échantillons de microvolume avec la plaque de microvolume Take3 disponible.La large gamme de longueurs d’onde permet des applications allant de la quantification des acides nucléiques et des protéines dans l’UV faible aux tests de croissance microbienne dans les longueurs d’onde plus élevées.
L’Epoch 2 est facile à utiliser et l’interface d’écran tactile en option permet de choisir facilement des protocoles prédéfinis ou de définir des programmes personnalisés.Les modes de balayage de point final, cinétique, spectral et de surface de puits, ainsi que l’incubation et l’agitation, permettent l’exécution de nombreuses applications.
Spécification
Photodiode | |
96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
22 in | |
200 à 999 nm, incréments de 1 nm |
Lampe flash au xénon | |
±2 nm | |
Quantification des acides nucléiques et des protéines dans les tests ELISA et de croissance microbienne | |
50/60 Hz |