Learn More
Épichlorhydrine, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
32.66€ - 43.62€
Identifiants chimiques
CAS | 106-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.52 |
Numéro MDL | MFCD00005132 |
Clé InChI | BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide |
CID PubChem | 7835 |
ChEBI | CHEBI:37144 |
Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)oxirane |
SMILES | C1C(O1)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10787898
|
Thermo Scientific Acros
430711000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
32.66€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13478578
|
Thermo Scientific Acros
430718000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
43.62€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
106-89-8 | |
92.52 | |
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N | |
7835 | |
2-(chlorométhyl)oxirane |
C3H5ClO | |
MFCD00005132 | |
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide | |
CHEBI:37144 | |
C1C(O1)CCl |
Spécification
Epichlorohydrin | |
-57.0°C | |
115.0°C to 117.0°C | |
Authentique | |
C3H5ClO | |
MFCD00005132 | |
1.18 | |
Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene | |
C1C(O1)CCl | |
92.52 | |
CHEBI:37144 | |
92.52 | |
Liquide |
106-89-8 | |
1.1800g/mL | |
28°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4365 to 1.4385 | |
15,3666 | |
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide | |
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N | |
2-(chlorométhyl)oxirane | |
7835 | |
1.12 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-439-8
- Epichlorohydrin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.