Learn More
Invitrogen™ Eotaxin-1 (CCL11) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
656.00€ - 4815.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P48298 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 1 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15465223
|
Invitrogen™
EMCCL11 |
96 dosages |
656.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17115689
|
Invitrogen™
EMCCL11X5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18537874
|
Invitrogen™
EMCCL11X10 |
10 x 96 tests |
4815.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse Eotaxin-1/CCL11 ELISA quantitates Ms Eotaxin-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Eotaxin-1. Principle of the method The Mouse Eotaxin-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AHC6054CU recognizes natural and recombinant eotaxin.Spécification
P48298 | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
20292 | |
< 12 % | |
HRP | |
Inflammation | |
Scya11, éotaxine | |
1 heures 20 min |
1 pg/ml | |
Biotine | |
Chimiokine & récepteurs | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Scya11,éotaxine | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |