Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, niveau indicateur
28.14€ - 144.72€
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10368480
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
201930250
25 g Flacon en verre
28.14€
25g
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10206310
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
201931000
100 g Flacon en verre
70.15€
100g
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10349183
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
201932500
250 g Flacon en verre
144.72€
250g
Expédition estimée: 06-12-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
17372-87-1
745.904
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
91886399
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
C20H12Br4Na2O8
MFCD00005040
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
Spécification
Eosin Y
17372-87-1
MFCD00005040
15, 3658
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Authentique
disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
91886399
691.85
Pures
1.018
1.0180g/mL
Poudre cristalline fine
>300.0°C
C20H12Br4Na2O8
19, IV, 2917
2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
745.904
511 to 519nm
10% max.
1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Complies
Marron-rouge
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
Identifiant produit
  • Eosin Y