Learn More
Jenway™ Électrode de pH environnementale avec connecteur S7 à utiliser avec le modèle 430
Électrode de pH environnementale avec connecteur S7 à utiliser avec le modèle 430
Marque: Jenway™ 10090-74
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type : Combinée
- Type d’extrémité : Ampoule
- Gamme de pH : 0-11
- Plage de températures : 0 à 50°C
- Matériau du corps : Verre
Spécification
Combinaison, étanche | |
Corps en verre | |
Mesures à basse température ou en solutions de faible force ionique. | |
0±20 mV | |
59,16 mV ± 3 mV à 25°°C. | |
120 mm |
Céramique annulaire | |
0 à 11 | |
HgCl | |
95 % de la lecture finale en 10 secondes | |
Ampoule | |
12 mm |