Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Thermomètre Enviro-Safe
À utiliser à la place des thermomètres au mercure ou à alcool dangereux. Les thermomètres Bel Art™ Enviro-Safe™ sont sans danger pour l’environnement et remplis d’un liquide biodégradable qui se nettoie à l’eau savonneuse.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ B60502-0200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les thermomètres Enviro-Safe™ sont sans danger pour l’environnement et remplis d’un liquide biodégradable qui se nettoie à l’eau savonneuse. Ils peuvent s’utiliser en remplacement des thermomètres au mercure ou à alcool dangereux. Le verre est sans plomb et non toxique, et l’emballage est recyclable.- Non toxique
- Sans danger
- Respectueux de l’environnement
- Verre sans plomb
- Précision traçable selon les normes NIST et DKD (déclaration d’exactitude incluse)
Spécification
NIST, DKD | |
305 mm | |
150°C | |
–20 à 150°C | |
±1°C |
Partiel | |
Thermomètre | |
-20°C | |
Oui | |
76 mm |