Learn More
Lonza™ Clonetics™ Endothelial Cell Growth Medium BulletKit-2-MV
Used to culture microvascular endothelial cells. Lonza™ Clonetics™ Endothelial Cell Growth Medium BulletKit-2-MV is an optimized media for these primary cells.
Marque: Lonza™ CC-3202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- EGM™-2MV
- Microvascular Endothelial Cell Growth Medium-2 BulletKit™
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Absence de : BBE (extrait de cerveau bovin), facteur de croissance de l’épiderme humain (FGEh), hydrocortisone, GA-1000 (gentamicine, amphotéricine-B), SVF (sérum de veau fœtal) 25 ml, VEGF, hFGF-B, R3, -IGF-1, acide ascorbique |
|
BulletKit-2-MV pour milieu de croissance de cellules endothéliales | |
1 kit |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- EGM-2 MV Endothel Med BulletKit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, gentamycinsulphate