Learn More
Labconco™ Kit de démarrage pour la détection des points terminaux de End-Zone™
La détection du point final End-Zone élimine les conjectures et garantit la sécheresse de l’échantillon en avertissant lorsque le niveau d’humidité de l’échantillon a atteint le niveau sélectionné par l’utilisateur.À utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ avec Lyo-Works OS.
396.00€ - 1655.00€
Spécification
Type | Accessoire de détection des points finaux |
---|---|
Profondeur (impériale) | 2,9 in |
Profondeur (métrique) | 7,3 cm |
Largeur (impériale) | 2,9 in |
Largeur (métrique) | 7,3 cm |
Includes: 2 vacuum sensors, 1 valve adapter for connecting the reference sensor to an empty port, 1 Fast-Freeze Flask top with sensor port, 1 connection cable, and 1 mountable holder with space for six sensors
Requires: Lyophilisateur Freezone, 600 ml ou plus, flacon Freeze Flask
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17208960
|
Labconco™
780901000 |
2 capteurs de vide, 1 adaptateur de soupape pour raccorder le capteur de référence à un port vide, 1 dessus de flacon Fast-Freeze avec port de capteur, 1 câble de branchement et 1 support montable avec de l’espace pour six capteurs |
1655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17218960
|
Labconco™
780902000 |
1 capteur de vide et 1 dessus de flacon Fast-Freeze avec une ouverture pour insérer le capteur de vide |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compare le niveau de vide de la valve vide au niveau de vide à l’intérieur du flacon de congélation rapide contenant l’échantillon
- Fonctionne avec le système d’exploitation Lyo-Works de FreeZone et affiche une alerte sur l’écran
- Peut être programmé pour envoyer un courriel à l’utilisateur lorsque le point final est détecté.
- Pour fonctionner, le lyophilisateur FreeZone avec Lyo-Works OS, une chambre de séchage ou un collecteur avec des orifices de vanne, une pompe à vide et un flacon de congélation rapide de 600 ml ou plus sont nécessaires (non inclus).
- End Zone n’est pas compatible avec les sécheurs de plateau d’arrêt FreeZone, les sécheurs de plateau en vrac ou les sécheurs de gel FreeZone Legacy
- Pour détecter le point final dans plus d’un échantillon (jusqu’à cinq), commandez le kit de démarrage End-Zone et le(s) kit(s) complémentaire(s)
- Le kit de démarrage comprend des composants permettant de détecter le point final dans un flacon d’échantillon
- Chaque kit de démarrage End Zone comprend : deux capteurs de vide, un adaptateur de vanne pour connecter le capteur de référence à un port vide, un dessus de flacon à gel rapide avec port pour capteur, un câble de connexion et un support montable pouvant accueillir six capteurs
- Le support peut être monté directement sur le lyophilisateur
- Le kit d’accessoires comprend des composants permettant de détecter le point final dans un flacon d’échantillon
- Chaque kit d’extension End Zone comprend : un capteur de vide et un couvercle de flacon Fast Freeze avec ouverture pour insérer le capteur de vide
- Nécessite le kit de démarrage End Zone
- End Zone offre une alternative à l’inspection visuelle et permet de déterminer facilement si la lyophilisation est terminée
- End-Zone alerte lorsque le taux d’humidité de l’échantillon a atteint le niveau sélectionné par l’utilisateur
Garantie
Un an
Spécification
Accessoire de détection des points finaux | |
7,3 cm | |
7,3 cm | |
23,1 cm |
2,9 in | |
2,9 in | |
9,1 in |