Learn More
SPEX Certiprep™ Extracteur pour micro-flacons
Utilisez cet instrument pour retirer facilement le bouchon d’extrémité des micro-flacons congelés.
Marque: SPEX Certiprep™ 6758
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cet extracteur de bouchons d’extrémité pour le kit de micro-flacons du congélateur et broyeur SPEX SamplePrep 6757 est un outil de paillasse permettant de retirer facilement les bouchons d’extrémité des micro-flacons congelés. Placez simplement trois micro-flacons dans le support d’extraction et appuyez sur la poignée de l’extracteur pour retirer les bouchons d’extrémité. L’échantillon peut être récupéré du flacon pendant qu’il est encore froid. Les ventouses sous l’extracteur le fixent sur le plateau de paillasse pour éviter le patinage et permettre une manipulation à une main.Spécification
Extracteur de bouchon d’extrémité | |
Peut contenir jusqu’à trois micro-flacons | |
Micro-flacon 6757 |