Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque: Merck YT3009002
166.35 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Non autoclavable | |
Système de filtration des déchets dangereux ZHE | |
Non stérile |
Raccord Luer 1/8 po. NPTF | |
Acier inoxydable (316) | |
Raccord Luer avec NPTF de 1/8 po |