Learn More
Merck Millipore Lampes UV et ensembles pour systèmes de purification d’eau Millipore
Pour le contrôle des bactéries et l’oxydation des matières organiques
Marque:  Merck Millipore ZMQUVLP01
Code produit. 10143262
  • 920.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Control bacteria and oxidize organics
  • Pièces de rechange pour les systèmes de purification d’eau EMD Millipore et moniteur de COT A10.