Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-CL avec membrane Durapore™
Préparation d’échantillons rapide et pratique ; volumes de rétention très faibles (10 μl)
281.00€ - 860.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Durapore |
Zone de filtration | 0,8 cmsup2/sup |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Force max. | 5 000 x G |
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10309550
|
Merck
UFC40GV25 |
Jaune | 0,22 μm | 25 Paquets |
281.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10310462
|
Merck
UFC40GV0S |
Jaune | 0,22 μm | 50 Paquets |
540.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10678071
|
Merck
UFC40HV00 |
Rouge | 0,45 μm | 100/paquet |
860.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10319550
|
Merck
UFC40GV00 |
Jaune | 0,22 μm | 100/paquet |
860.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10186330
|
Merck
UFC40VV00 |
Orange | 0,1 μm | 100/paquet |
860.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Préparation d’échantillons rapide et pratique ; volumes de rétention très faibles (10 μl)
Idéal pour l’élimination et la purification des particules. Les procédés Ultrafree-CL peuvent atteindre 2 ml.
Minimisez la manipulation des échantillons pour éviter des pertes importantes de matériaux précieux Le faible volume de rétention de l’échantillon permet des récupérations les plus élevées Code couleur indiquant le type de membrane et la taille des pores
Composants en polypropylène
Anneaux toriques en silicone
Aucun adhésif utilisé dans l’assemblage
Insert de filtre à faible liaison protéique convient aux microtubes à centrifuger standard de 0,5 ml
Spécification
Oui | |
0,8 cmsup2/sup | |
5 000 x G | |
2 mL | |
77mm | |
16,3 mm |
Durapore | |
Polypropylène | |
Filtres pour centrifugation | |
3,03 in | |
0,64 in |