Learn More
Merck Accessoires en acier inox
Pour la filtration de gaz ou liquides à des pressions en entrée de 20 à 700 bar
Marque: Merck 5614
47.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le porte-filtre XX4404700Filtre en acier inox, † Dépend du type de filtre utilisé.
Spécification
Non autoclavable | |
Porte-filtre en acier inox sous haute pression de 47 mm | |
Non stérile |
Crépine pour évacuation souterraine | |
Acier inoxydable 316 |