Learn More
Merck Accessoires en acier inox
Pour la filtration de gaz ou liquides à des pressions en entrée de 20 à 700 bar
Marque:  Merck XX4404703
98.93 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10729591
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le porte-filtre XX4404700
Filtre en acier inox, Dépend du type de filtre utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Porte-filtre en acier inox sous haute pression de 47 mm
Non stérile
Tamis de contre-pression
Acier inoxydable
47 mm