Learn More
Merck Capteurs du cytomètre Scepter 2.0
Conçus pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé portatif Scepter 2.0 (Réf. catalogue PHCC20040). Les capteurs du cytomètre Scepter 2.0 assurent un comptage précis et reproductible et éliminent les erreurs de pipetage et le chargement inégal des échantillons. Disponibles avec deux ouvertures pour compter les cellules de 4 à 25 μm.
Marque: Merck PHCC60050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu avec une zone de détection cellulaire micro-fabriquée qui permet la discrimination par taille de cellule et volume de cellule - jusqu’à une résolution de l’ordre du picolitre et du sous-micron
- Possède une ouverture percée de précision à travers laquelle les cellules passent et sont comptées
- Comptages basés sur le principe de Coulter des changements d’impédance à travers le courant établi par les électrodes du capteur
- Garantit des comptages reproductibles en prélevant précisément et à chaque fois 50 μl d’échantillon dans son microcanal de manipulation des liquides
- Élimine les erreurs de pipetage et le chargement inégal des échantillons grâce aux canaux de manipulation des liquides de précision
- 40μCapteur avec ouverture
- Capable de compter les cellules mesurant entre 4 et 12 μm de diamètre et les particules mesurant entre 3 et 17 μm
- Capteur avec ouverture de 60 μm
- Capable de compter les cellules mesurant entre 8 et 25 μm de diamètre et les particules mesurant entre 6 et 36 μm
Spécification
Capteurs Scepter | |
60 mu;m | |
8 à 25 mu;m | |
10 000 à 500 000 particules/ml | |
50/boîte | |
Automatisé | |
Compteur automatisé de cellules portatif Scepter 2.0 |
lt;30°s. | |
50 mu;l | |
Stockent jusqu’à 72 comptages | |
6 à 36 mu;m | |
Cellules CHO, cellules HeLa et cellules souches embryonnaires de souris ; peut même être utilisé pour compter des sous-populations dans des préparations de cellules mononuclées de sang périphérique | |
Comptage de cellules et génération de profils d’histogrammes de populations cellulaires |