Learn More
Merck Millipore Sachets de nettoyage RoClean™ pour systèmes de purification d’eau Millipore
Gardez votre système de purification propre grâce aux sachets RoClean prêts à l’emploi.
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de purification de l’eau Elix™, Milli-RO™, Milli-RX™ et Millipore™ RiOs™ |
---|
Description
- Pour le nettoyage de la membrane RO dans les systèmes de purification de l’eau Elix™, Milli-RO™, Milli-RX™ et Millipore™ RiOs™ à faible volume
- Disponibles dans des formules acides (ROClean A) et basiques (ROClean B)
Spécification
Système de purification de l’eau Elix™, Milli-RO™, Milli-RX™ et Millipore™ RiOs™ |