Learn More
Merck Pièces de rechange pour porte-filtres en acier inoxydable de 13 et 25 mm
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
Marque: Merck XX3001202
106.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit de pièces Swinnex™ contient : deux joints en PTFE, deux joints toriques et deux grilles de support.
Spécification
Pièces de rechange pour support de filtre en acier inox | |
PTFE | |
Joint plat |