Learn More
Merck Pièces de rechange pour porte-filtres en acier inoxydable de 13 et 25 mm
À utiliser pour le nettoyage minutieux ou la stérilisation de petits volumes de liquides distribués par seringue
Marque: Merck XX30025RK
246.78 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Créez votre propre filtre pour seringues ! Les porte-filtres pour microseringe et Swinny vous permettent de sélectionner le type de membrane et le diamètre les plus adaptés à votre application. Pour la filtration stérile, effectuez l’autoclave de vos porte-filtres avec la membrane en place. Nettoyez minutieusement ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue ou installez le filtre en ligne pour filtrer de plus grands volumes. Caractéristiques et avantages •Disponible en deux tailles pour une vaste gamme de volumes de traitement•La construction en acier inoxydable durable garantit de longues années d’utilisation, réduisant les déchets des filtres à seringue jetables•Autoclavable avec filtre en place pour la filtration stérileApplications : purification maximale ou stérilisation de liquides XX3001200 Porte-filtre Swinny 13 mm, acier inoxydableXX3002500 Porte-filtre pour microseringue 25 mm, Luer-Lok, acier inoxydableXX3002514 Porte-filtre pour microseringue 25 mm, NPTF, acier inoxydablePièces de rechangeXX30012RK Swinny 13 mm Kit de pièces de rechangeXX30025RK Kit de pièces de rechange 25 mm pour microseringueSpécification
Non autoclavable | |
Porte-filtres de 13 mm en acier inox | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
6,3 mm |
Pièces de rechange pour support de filtre en acier inox | |
Acier inoxydable | |
Deux joints en PTFE, deux joints toriques et deux grilles de support | |
0,25 in |