Learn More
Merck Accessoires et pièces de rechange de kit de test épicutané
Accessoires et pièces de rechange pour kit de test épicutané
31.00€ - 1515.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10547651
|
Merck
XX2004701 |
Anneau de verrouillage pour entonnoir |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10707291
|
Merck
XX4004714 |
Joint d’étanchéité pour anneau de verrouillage |
188.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10089840
|
Merck
XX6504707 |
Support de filtre |
65.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717481
|
Merck
XX6504704 |
Flacon de distribution de solvant |
54.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10747671
|
Merck
XX6504709 |
Flacon d’échantillon |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032473
|
Merck
XX6504708 |
Support de porte-filtre avec base en acier inox |
1515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10667493
|
Merck
XX6504713 |
Guide colorimétrique pour les fluides dans les applications navales |
377.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10192061
|
Merck
XX6504710 |
Tubulure pour vide |
80.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The MilliporeSigma Patch Test Kit is a complete solution for field-based collection and analysis of hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. It allows the detection of significant changes in cleanliness through dependable, sensitive, colorimetric-based analysis.- Monitors particulate contamination rapidly in hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water and lubricating oils - Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels - Detects significant changes in cleanliness through dependable and sensitive test results - Comes with filters for 100 tests Features & Benefits:•Contains enough expendable materials for 100 tests •Contained within a lightweight, easy-to-carry case •Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels Applications:In-Field Contamination Analysis of Hydrocarbon-Based Hydraulic Fluids, Water, Lubricating Oils and Related ProductsKit Catalog Number XX6504730 Patch Test KitComponentsPD1504700 PetriSlides for contamination analysisSMWP02500 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 μm, 25 mm, white, plain, 100SMWP04700 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 μm, 47 mm, white, plain, 100XX6200006P Filter forceps, blunt end, stainless steelXX6200035 Hand Vacuum Pump, stainless steelXX6300120 Patch Test Filter Holder AssemblyXX6504704 Solvent Dispensing BottleXX6504707 Swinnex 25 mm with back-pressure screenXX6504709 PVC Bottle, 120 mLXX6504710 Tubing for vacuum, 1/8 in., fluoroelastomerXX6504713 Naval Fluid Color Guide 1Replacement Parts Clear Sorting & FilteringXX2004701 Funnel Locking RingXX2004703 Gasket, PTFEXX4004714 Locking Ring Gasket, PTFEXX6300123 O-ring, 2-233, Buna-NXX6504708 Stainless Steel Holder Support with baseSpécification
Kit de test épicutané |