Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Pour la détermination de la solubilité par filtration. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS sont spécifiquement développées pour une utilisation avec l’automatisation
Marque: Merck MSFBN6B50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haut débit
- Conformes aux normes ANSI / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
- Protection du drain de sortie, élimination du contact de surface avec les ‘guides de gouttes’ de puits individuels
- La jupe en plastique permet d’empiler directement avec les plaques de prélèvement
Applications
- Liaison récepteur-ligand ; Préparation générale d’échantillons ; Tests ELISPOT ; Activité enzymatique ; Dosages à microbilles ; Visualisation complète des organismes
- Détection des radio-isotopes
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophile | |
1/0,65 μm | |
Barex | |
Non stérile | |
Dosages de liaison récepteur-ligand, préparation d’échantillons, dosages enzymatiques avec précipitation et purification de l’ADN | |
0,5 x 8,55 x 0,56 in (1,28 x 21,71 x 1,44 cm) | |
21,71 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Opaque | |
96 | |
0,26 cmsup2/sup | |
50/boîte | |
1,28 cm | |
1,44 cm |