Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreenHTS
Plaque de filtration à 96 puits transparente non stérile avec membrane en PVDF hydrophobe de 0,45 μm de taille de pores pour les dosages d’interaction protéique, liaisons avidine-biotine, protéines liant l’ADN.
Marque: Merck MSIPN4510
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophobe | |
0,45 μm | |
transparent | |
96 | |
0,28 cmsup2/sup | |
10/boîte |
Standard | |
8 x 12 | |
Faible liaison | |
Acrylique | |
Produit non stérile | |
Tests d’interaction des protéines, liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN |