Learn More
Merck Plaques de filtration MultiScreen™ Solvinert
Optimisées pour les applications de recherche pharmaceutique. Les plaques de filtration Solvinert MultiScreen™ sont compatibles avec les solvants et disposent d’une conception unique en une seule pièce. Les plaques à 96 puits sont disponibles avec des puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl) avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes.
Marque: Merck MSRLN0410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaque de base en polyoléfine transparente offrant une compatibilité avec une large gamme de solvants
- La conception monobloc élimine les fuites et permet des incubations prolongées
- Faible liaison et taux de matières extractibles faibles
- Prennent en charge les échantillons aqueux et non aqueux avec des membranes hydrophiles ou hydrophobes résistantes aux produits chimiques
- Membranes en PTFE avec des pores de 45μ l
- Compatibles avec l’automatisation
- Disponibles en format de 96 puits profonds (2 ml) (avec ou sans préfiltre) et en format standard (500 μl)
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
transparent | |
96 | |
0,28cmsup2/sup | |
10/boîte | |
1,28 cm | |
1,46 cm |
PTFE hydrophille | |
0,45 μm | |
Copolymère polyoléfine | |
Produit non stérile | |
Synthèse et nettoyage en phase solide, précipitation de protéines sur plaque, récupération d’échantillons suite à un clivage de composés en plaque, synthèse de peptides | |
10/boîte | |
8,55 cm |