Learn More
Merck Filtres en PTFE hydrophiles Millex Samplicity™
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Alimenté par le vide, le système requiert peu d’effort manuel pour filtrer 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes, avec un taux de récupération supérieur à celui des filtres pour seringue.
505.00€ - 1730.00€
Spécification
Connecteurs | Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC |
---|---|
Description | Code de filtre : LG |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Système de filtration Samplicity™ G2 |
Matériau (membrane) | PTFE (hydrophile) |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11356042
|
Merck
SAMPLG001 |
0,2 μm | Lot de 96 | Code de filtre : LG |
505.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11366042
|
Merck
SAMPLG004 |
0,2 μm | Lot de 384 | Code de filtre : LG |
1730.00€
384 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La membrane hydrophile en polytétrafluoroéthylène retient plus de 95 % des impuretés particulaires
- Compatibles avec les solvants aqueux et organiques, minimisent les substances extractibles et la liaison des analytes
- Forme d’entonnoir pour faciliter le chargement de pipettes
- Pointe de sortie pour un transfert en douceur vers les flacons de HPLC
- Pour le filtrage des échantillons de chromatographie
- Non stérile
Spécification
Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC | |
Oui | |
PTFE (hydrophile) | |
Non stérile | |
Boîtier en polyéthylène haute densité (PEHD) | |
0,3 à 1,6 mL |
Code de filtre : LG | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
0,2 μm | |
Préparation d’échantillon pour HPLC | |
Filtre Millex™ Samplicity™ | |
25 mm |