Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophobe
BIOPHARMA
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque:  Merck SLFHX13NK
2258.45 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10498394
  • 2425.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Aperçu des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane hydrophobe Fluoropore™ (PTFE) :
  • Idéal pour le filtrage d’échantillons dans les solvants organiques, peut également être utilisé pour empêcher le retour de l’humidité atmosphérique dans les applications de ventilation.
  • Grande compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques
  • Le boîtier est en polyéthylène haute densité (PEHD) ou en polypropylène à faible teneur en substances extractibles.
Applications :
 Élimination des fines particules et clarification des solutions organiques, filtration des évents, stérilisation des gaz
Informations sur la commande
Connexions d’entrée/de sortie : Luer-Lok™ femelle/Luer-Slip mâle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
PTFE
Non stérile
PP
Raccord Luer Slip mâle
Filtre pour seringue FH
13 mm
Oui
0,45 μm
Préparation des échantillons pour l’analyse
Raccord Luer-Slip mâle
1000Pack
< 10 mL
13 mm