Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PTFE hydrophobe
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
Marque: Merck SLFH025NK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
- Compatibles avec les solutions organiques plus agressives et les températures élevées
Spécification
Single-use | |
0,45 mu;m | |
Analytical sample prep | |
Male Luer slip | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
PTFE hydrophobe | |
Non stérile | |
Polyéthylène | |
1000/boîte | |
lt;gt;100 ml | |
25 mm |